Kluczowe dokumenty
569399-M
Millipore
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
Diacylglycerol derivative.
Synonim(y):
1-Stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H72O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
645.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Poziom jakości
Próba
≥95% (TLC)
Postać
oil
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C41H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39(37-42)38-45-40(43)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-/t39-/m0/s1
Klucz InChI
NSXLMTYRMFVYNT-IUJDHQGTSA-N
Opis ogólny
Diacylglycerol derivative. Endogenous activator of protein kinase C. Produced via receptor-mediated inositol phospholipid hydrolysis.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Protein kinase C
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Vernhet, L., et al. 1997. Life Sci. 61, 1667.
Go, M., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.144, 598.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3