559405
SB 225002
A potent, selective, and competitive antagonist of the G-protein coupled receptor CXCR2 (IL-8RB; IC₅₀ = 22 nM for the inhibition of ¹²⁵I-IL-8 binding to CXCR2).
Synonim(y):
SB 225002, N-(2-Hydroxy-4-nitrophenyl)-Nʹ-(2-bromophenyl)urea, CXCR2 Antagonist II
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 200 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Brc1c(cccc1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])O
InChI
1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
Klucz InChI
MQBZVUNNWUIPMK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
White, J.R., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 10095.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3