559300
Safingol
A cell-permeable and reversible lyso-sphingolipid protein kinase C (PKC) inhibitor that competitively interacts at the regulatory phorbol binding domain of PKC.
Synonim(y):
Safingol, L- threo-Dihydrosphingosine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3
Klucz InChI
OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Enzymatic activity and 3H-phorbol dibutyrate binding of purified rat brain PKC
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Sachs, C.W., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 26639.
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87,1394.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3