557324
Riluzole
A cell-permeable benzothiazole compound that potently inhibits glutamate release and blocks Na+ channels.
Synonim(y):
Riluzole, 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, PK 26124
opis
Merck USA index - 14, 8223
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
HCl: 0.1 N
DMSO: 40 mg/mL
ślady kationów
heavy metals: ≤20 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1cc2[s]c(nc2cc1)N
InChI
1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
Klucz InChI
FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Inhibits glutamate release and blocks Na+ channels
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Schiefer, J., et al. 2002. Mov. Disord.17, 748.
Mizuta, I., et al. 2001. Neurosci. Lett.310, 117.
Louvel, E., et al. 1997. Trends Pharmacol. Sci.18, 196.
Mizoule, J., et al. 1985. Neuropharmacology24, 767.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3