Kluczowe dokumenty
553325
Sigma-Aldrich
Ras, Human, Recombinant, Wild-Type, E. coli
Synonim(y):
rH-Ras, WT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Recombinant, human wild-type Ras expressed in E. coli. Suitable as a substrate for farnesyltransferase.
Opakowanie
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
In 45 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 5 mM MgCl₂, 1 mM DTT, 50% glycerol, pH 8.0.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Inne uwagi
Marshall, M.S. 1995. FASEB J.9, 1311.
James, G.L., et al. 1993. Science260, 1937.
Reiss, Y., et al. 1990. Cell62, 81.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1