540213
PTP Inhibitor V, PHPS1
The PTP Inhibitor V, PHPS1, also referenced under CAS 314291-83-3, controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
PTP Inhibitor V, PHPS1, 4-(Nʹ-(3-(4-Nitrophenyl)-5-oxo-1-phenyl-1,5-dihydro-pyrazol-(4Z)-ylidene)-hydrazino)-benzenesulfonic acid, PhenylHydrazonoPyrazolone Sulfonate 1, PTPNN1 Inhibitor, EC-PTP/PCPTP1 Inhibitor I, MptpA Inhibitor, PTP-SL, PhenylHydrazonoPyrazolone Sulfonate 1, PTPNN1 Inhibitor, 4-(Nʹ-(3-(4-Nitrophenyl)-5-oxo-1-phenyl-1,5-dihydro-pyrazol-(4Z)-ylidene)-hydrazino)-benzenesulfonic acid, EC-PTP/PCPTP1 Inhibitor I, MptpA Inhibitor, PTP-SL Inhibitor I, PTP1B Inhibitor V, SHP1 Inhibitor VI, SHP2 Inhibitor III
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
reddish
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2