Kluczowe dokumenty
539779
Millipore
ProteoExtract® Kompletny zestaw do ekstrakcji proteomu ssaków
Synonim(y):
Zestaw dla ssaków C-PEK
About This Item
Kod UNSPSC:
41106510
NACRES:
NA.32
zastosowanie
20 extractions
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
moc wejściowa
sample type: mammalian tissue(s)
sample type: mammalian cultured cells
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kompletny zestaw do ekstrakcji proteomu ssaków (C-PEK) przeznaczony do ekstrakcji praktycznie wszystkich białek zarówno z tkanek ssaków, jak i komórek hodowlanych w prostym dwuetapowym procesie w probówce do mikrowirówki w celu zminimalizowania strat białka. Wynikiem ekstrakcji jest całkowita próbka białka, która jest klarownym i nielepkim roztworem białka wykazującym wyższą rozdzielczość i zwiększoną całkowitą liczbę plam w elektroforezie żelowej 2D. Wielkość próbki: 1x107 - 1x108 komórek lub 50-100 mg tkanki.
Opakowanie
1 zestaw w szklanej butelce
Komponenty
Wash Buffer, Resuspension Buffer, Extraction Reagent, Reducing Reagent, Benzonase® Nuclease (Cat. No. 71206), Glass Beads, and a user protocol.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS
Zasada
ProteoExtract® Complete Mammalian Proteome Extraction Kit jest przeznaczony do ekstrakcji białek całkowitych z komórek hodowli tkankowej ssaków lub tkanek ssaków.
Przechowywanie i stabilność
  • Bufor do płukania
Bufor do płukania jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Bufor należy przechowywać w temperaturze 4°C.
  • Bufor do ponownego zawieszania
Resuspension Buffer jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Może być przechowywany w temperaturze 4°C do 6 miesięcy. W celu dłuższego przechowywania bufor należy zamrozić w wygodnych porcjach w temperaturze -20°C.
Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania!
  • Odczynnik do ekstrakcji
Odczynnik do ekstrakcji jest dostarczany w postaci suchego proszku i może być przechowywany nieotwarty w temperaturze 4°C. Odczynnik ekstrakcyjny należy odtworzyć tuż przed użyciem, jak opisano poniżej. Po odtworzeniu może być przechowywany w temperaturze 4°C do 6 miesięcy. W celu dłuższego przechowywania zamrozić bufory w wygodnych porcjach w temperaturze -20°C.
Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania!
  • Czynnik redukujący
Środek redukujący jest dostarczany w postaci suchego proszku. Może być przechowywany nieotwarty w temperaturze 4°C. Czynnik redukujący należy odtworzyć tuż przed użyciem, jak opisano poniżej. Po rekonstytucji należy podzielić niewykorzystany materiał na porcje o objętości 60 µl i zamrozić w temperaturze -20°C do dalszego użycia.
Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania!
  • 702
702 należy przechowywać w temperaturze 4°C.
Inne uwagi
Yuan, X., et al. 2002. Electrophoresis 23, 1185. Allen, L. 2000. Functional Genomics Nature 405 819. Herbert, B. 1999. Electrophoresis 20, 660.
Informacje prawne
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEOEXTRACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2