539684
PKA Inhibitor 6-22 Amide
The PKA Inhibitor 6-22 Amide, also referenced under CAS 121932-06-7, controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
PKA Inhibitor 6-22 Amide, PKI 6-22 Amide, TYADFIASGRTGRRNAI-NH₂, PKA Inhibitor VIII, Protein Kinase A Inhibitor 6-22 Amide, PKI 6-22 Amide, TYADFIASGRTGRRNAI-NH₂, Protein Kinase A Inhibitor 6-22 Amide, PKA Inhibitor VIII
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C80H130N28O24/c1-10-37(3)60(63(83)118)106-66(121)41(7)96-72(127)52(32-55(81)113)103-69(124)49(22-17-29-92-80(88)89)100-68(123)47(20-15-27-90-78(84)85)98-57(115)35-94-76(131)62(43(9)111)108-70(125)48(21-16-28-91-79(86)87)99-56(114)34-93-67(122)54(36-109)105-65(120)40(6)97-77(132)61(38(4)11-2)107-74(129)51(30-44-18-13-12-14-19-44)102-73(128)53(33-58(116)117)101-64(119)39(5)95-71(126)50(104-75(130)59(82)42(8)110)31-45-23-25-46(112)26-24-45/h12-14,18-19,23-26,37-43,47-54,59-62,109-112H,10-11,15-17,20-22,27-36,82H2,1-9H3,(H2,81,113)(H2,83,118)(H,93,122)(H,94,131)(H,95,126)(H,96,127)(H,97,132)(H,98,115)(H,99,114)(H,100,123)(H,101,119)(H,102,128)(H,103,124)(H,104,130)(H,105,120)(H,106,121)(H,107,129)(H,108,125)(H,116,117)(H4,84,85,90)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)/t37-,38-,39-,40-,41-,42+,43+,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,59-,60-,61-,62-/m0/s1
Klucz InChI
VAKHFAFLRUNHLQ-PEBJKXEYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKA
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Kemp, B.E., et al. 1988. Methods Enzymol.159, 173.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3