Kluczowe dokumenty
539522
Sigma-Aldrich
Peptyd hamujący translokację PKCε
The PKCε Translocation Inhibitor Peptide, Negative Control controls the biological activity of PKCε. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Inhibitor translokacji kinazy białkowej Cε I, EAVSLKPT, inhibitor translokacji PKCε I, inhibitor interakcji PKCε-RACK2 I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H65N9O13
Masa cząsteczkowa:
843.96
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 3 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Oktapeptyd, który selektywnie hamuje translokację kinazy białkowej do miejsc subkomórkowych w sposób odwracalny. Wiadomo, że hamowanie translokacji PKCε specyficznie blokuje regulację skurczu kardiomiocytów za pośrednictwem estru forbolowego lub noradrenaliny.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Translokacja PKCε
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Glu-Ala-Val-Ser-Leu-Lys-Pro-Thr-OH
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji pobrać podzielną część i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Yedovitzky, M., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 1417.
Johnson, J.A., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 24962.
Informacje prawne
Sprzedawane na podstawie licencji z patentu U.S. 5,783,405.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1