539138
Protease Inhibitor Cocktail VII
liquid, for the inhibition of serine proteases, cysteine proteases, aspartic proteases and thermolysin-like proteases and aminopeptidases. Recommended for purification of proteins containing His•Tag sequences.
Synonim(y):
Inhibitor proteazy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Protease Inhibitor Cocktail Set VII, Protease Inhibitor Cocktail Set VII contains five protease inhibitors with broad specificity. Recommended for purification of proteins containing His•Tag sequences.
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This product is provided as a single vial or as a set of 5 vials. Each vial contains 1 ml of protease inhibitor cocktail solubilized in DMSO with the following components:
Specyficzność
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C