5.38763
CD38 Inhibitor
≥98% (HPLC), solid, CD38 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
CD38 Inhibitor, Compound 78c, CD38i_78c, 78c, Cluster of Differentiation 38 Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
product name
CD38 Inhibitor,
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light brown to brown
white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
CD38
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Tarrago, M.G., et al. 2018 Cell. Metab.27, 1081.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3