Kluczowe dokumenty
5.31230
Sigma-Aldrich
Aktywator troponiny, CK-2017357
Synonim(y):
6-etynylo-1-(3-pentanylo)-1H-imidazo[4,5-b]pirazyno-2-ol, 6-etynylo-1-(pentan-3-ylo)-1H-imidazo[4,5-b]pirazyno-2-ol, Fast Skeletal Troponin Activator, CK2017357, Tirasemtiv, CK-357, Tirasemtiv, CK-357, 6-Ethynyl-1-(3-pentanyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, 6-Ethynyl-1-(pentan-3-yl)-1H-imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ol, Fast Skeletal Troponin Activator, CK2017357
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]1(c2nc(cnc2[nH][c]1=O)C#C)C(CC)CC
InChI
1S/C12H14N4O/c1-4-8-7-13-10-11(14-8)16(12(17)15-10)9(5-2)6-3/h1,7,9H,5-6H2,2-3H3,(H,13,15,17)
Klucz InChI
RSQGZEAXODVTOL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Biodostępny doustnie, nietoksyczny związek imidazopyrazinolu, który bezpośrednio i selektywnie wiąże się z kompleksem troponiny w szybkich mięśniach szkieletowych (Kd = 40 nM) i uwrażliwia go na wapń. Uważa się, że jego miejsce wiązania znajduje się między dwiema lub więcej podjednostkami troponiny. Wykazuje bardzo skromne powinowactwo do wolnej troponiny mięśni szkieletowych (Kd = 3,8 µM) i nie ma mierzalnego powinowactwa do troponiny mięśnia sercowego. Skutecznie stymuluje aktywność ATPazy miozynowej w szybkich mięśniach szkieletowych (EC50 = 390 nM), ale ma znacznie zmniejszony wpływ na mieszany typ włókien (EC50 = 770 nM w mięśniu prostym brzucha bydła). Spowalnia stałą szybkości pierwszego rzędu dla uwalniania Ca2+ o około 70% (z 14,7 s-1 do 4,0 s-1) i przesuwa wykres zależności ATPazy miozynowej od wapnia w lewo w szybkich mięśniach szkieletowych bez zwiększania maksymalnej zarejestrowanej siły lub kształtu krzywej. Wykazano, że poprawia funkcjonowanie mięśni w modelu choroby nerwowo-mięśniowej gryzoni, w którym zmniejsza się wejście nerwowe.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
kompleks troponin
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C).
Inne uwagi
Gordon, P., et al. 2013. Expert Opin. Phamacother.14, 1907.
Miciak, J.J., et al. 2013. Muscle Nerve.48, 279.
Russell, A.J., et al. 2012. Nat. Med.18, 452.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3