5.31066
Remodelin
Synonim(y):
Remodelin, Cyclopentylidene-(4-(4-cyanophenyl)thiazol-2-yl)hydrazine, HBr, 4-(4-Chlorophenyl)-2-(2-cyclopentylidenehydrazinyl)thiazole, HBr, 4-(2-(2-Cyclopentylidenehydrazino)-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile, HBr
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥94% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCC(=NNC2=NC(=CS2)C3=CC=C(C=C3)C#N)C1.Br
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Działania biochem./fizjol.
NAT10
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3