Kluczowe dokumenty
5.30648
Sigma-Aldrich
Inhibitor SIRT2, AEM2
Synonim(y):
Inhibitor sirtuiny 2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.52
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
3.8 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek pochodna metanofenantrydyny, która działa jako selektywny inhibitor SIRT2 (IC50 = 3,8 µM) i wykazuje ~30-krotnie większą selektywność w stosunku do SIRT1 (IC50 >100 µM) i SIRT3. Blokuje deacetylację p53 indukowaną przez SIRT2, a tym samym podnosi poziom p53 i powoduje zwiększoną ekspresję CDKN1A, PUMA i NOXA w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) A549. Wykazano również, że zmniejsza żywotność komórek NSCLC o 50% (~20 µM) i hamuje ich proliferację. Uwrażliwia linię komórek rakowych A549 na uszkodzenia DNA wywołane etopozydem (~1 µM) w sposób zależny od p53.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
SIRT2
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Do rekonstytucji należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-70°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -70°C.
Inne uwagi
Hoffmann G., et al. 2014. J. Biol. Chem.289, 5208.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gesine Hoffmann et al.
The Journal of biological chemistry, 289(8), 5208-5216 (2014-01-01)
Sirtuin 2 (SIRT2) is an NAD(+)-dependent protein deacetylase whose targets include histone H4 lysine 16, p53, and α-tubulin. Because deacetylation of p53 regulates its effect on apoptosis, pharmacological inhibition of SIRT2-dependent p53 deacetylation is of great therapeutic interest for the