Kluczowe dokumenty
5.30339
Sigma-Aldrich
Kwas (+)abscysynowy
≥98% (HPLC), powder, growth regulator, Calbiochem
Synonim(y):
Kwas (+)-cis, trans-abscysynowy, S-ABA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
Kwas (+)abscysynowy,
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@]1(C(CC(=O)C=C1C)(C)C)\C=C\C(=C/C(=O)O)\C
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
Klucz InChI
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Opis ogólny
Izoprenoidowy hormon roślinny, który działa jako regulator wzrostu wpływający na odcinanie liści i owoców oraz zwiększa przepuszczalność komórek roślinnych dla wody. W warunkach stresu osmotycznego zmienia potencjał osmotyczny komórek ochronnych aparatów szparkowych, powodując ich kurczenie się i zamykanie aparatów szparkowych. Działa również jako inhibitor pompy protonowej. Wykazano, że forma trans nasila prądy bramkowane NMDA w neuronach hipokampa (EC50 = 440 µM).
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
PYR/PYL/RCAR
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Jacob, T., et al. 1999. PNAS96, 12192.
Cutler, S.R., et al. 2010. Annu Rev Plant Biol.61, 651.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3