Key Documents
524750
Millipore
TBS Tablets
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
Synonim(y):
Tris Buffered Saline 10 Tablets
About This Item
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 10 tablets
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
Tris-buffered saline supplied as convenient blister packs. Note: 1EA = 10 tablets.
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Uwaga dotycząca przygotowania
Dissolve one tablet in 500 ml dH₂O to yield 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1