Kluczowe dokumenty
524736
Sigma-Aldrich
Phosphodiesterase 4B2, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Synonim(y):
PDE4B2, cAMP-Specific Phosphodiesterase 4B2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Spodoptera frugiperda cells
Poziom jakości
Postać
liquid
aktywność właściwa
≥0.25 U/μL
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Full-length, recombinant, human phosphodiesterase 4B2 (accession no. L20971) fused at the N-terminus to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda using a baculovirus expression system. Plays a significant role in the regulation of inflammatory cell activation. PDE4B2 is a predominant isoform in neutrophils and monocytes. Supplied as a partially purified, catalytically active preparation.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmol cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
Postać fizyczna
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Inne uwagi
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Smith, P.G., et al. 2005 Blood105, 308.
Baroja, M.L., et al. 1999. J. Immunol.162, 2016.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)