516726
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol, 25:24:1 (v/v), Molecular Biology Grade
A 25:24:1 (v/v) mixture of phenol, chloroform and isoamyl alcohol, pH 6.7. Suitable for DNA and RNA applications.
Synonim(y):
Mieszanka rozpuszczalników organicznych dla DNA/RNA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
Próba
≥99% phenol basis (titration)
>99% chloroform basis (HPLC)
Formularz
liquid (Two-layer)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
colorless
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin