Kluczowe dokumenty
512585
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 1-34, Rat
Synonim(y):
Parathyroid Hormone 1-34, Rat, rPTH 1-34
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C180H291N55O48S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4057.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Synthetic, rat parathryroid hormone. Suitable for studies of bone metabolism and glandular disorders, characterization of specific receptor sites, and as an antigen.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
H-Ala-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ala-Ser-Val-Glu-Arg-Met-Gly-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-OH
Inne uwagi
Coltrera, M.D., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 10555.
Roos, B.A., et al. 1981. J. Clin. Endocrinol. Metab.53, 709.
Jubiz, W., et al. 1972. J. Clin. Invest.51, 2040.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3