Kluczowe dokumenty
5.09267
Sigma-Aldrich
Antagonista Opn4
Synonim(y):
Antagonista Opn4, opsinamid, sulfonamid hamujący melanopsynę AA92593, 1-(4-metoksy-3-metylobenzenosulfonylo)piperydyna, 1-(4-metoksy-3-metylofenylosulfonylo)piperydyna, antagonista melanopsyny, opsinamid AA92593
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N2CCCCC2)c1cc(c(cc1)OC)C
InChI
1S/C13H19NO3S/c1-11-10-12(6-7-13(11)17-2)18(15,16)14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10H,3-5,8-9H2,1-2H3
Klucz InChI
HDTKLZINZGEPFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Związek sulfonamidowy, który zapobiega fotoaktywacji melanopsyny/Opn4 w sposób odwracalny i cis-retinalnie kompetycyjny(Kb = 6 i 0,16 µM w konkurencyjnych badaniach wiązania przy użyciu Opn4 wstępnie związanego z cis-retinalem lub nie) bez widocznego powinowactwa do bydlęcej rodopsyny siatkówki lub panelu 74 innych receptorów, kanałów jonowych i enzymów. Skutecznie hamuje fototransdukcję komórkową, w której pośredniczy ludzki Opn4 w transfektantach CHO (IC50 = 665 nM; lek dodany 30 minut przed 10 µM 9-cis-Retinalem i fotoaktywacją), przez mysi Opn4 w transfekowanych oocytach Xenopus (IC50 = 190 nM; lek dodany 3 minuty przed 50 µM 11-cis-Retinalu i fotoaktywacją), a także przez endogenny Opn4 w pierwotnych szczurzych ipRGC (samoistnie światłoczułe komórki zwojowe siatkówki; 10 µM). Wykazano, że jest biodostępny u myszy poprzez wstrzyknięcie i.p. (siatkówka [AA92593] ~ 7,5 µM 30 minut po podaniu dawki 30 mg/kg i.p.; > 95% klirensu w ciągu 2 godzin) i skutecznie tłumi PLR (odruch źreniczny światła; zwężenie źrenicy) w sposób zależny od czasu i Opn4 u myszy in vivo. Podobnie, niewrażliwość na światło niebieskie obserwuje się u noworodków myszy P14 typu dzikiego leczonych Opn4-/- i AA92593, ale nie leczonych nośnikiem.
Działania biochem./fizjol.
DoceloweKi: 110 i 160 nM odpowiednio dla ludzkiej i mysiej melanopsyny)
Główny cel
melanopsyna (Opn4)
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Jones, K.A., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 630.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3