Kluczowe dokumenty
5.08437
Sigma-Aldrich
Pepstatyna A
InSolution, ≥98%, Synthetic
Synonim(y):
InSolution Pepstatin A, syntetyczny, Kwas izowalerylo-walilo-4-amino-3-hydroksy-6-metyloheptanoilo-Ala-4-amino-3-hydroksy-6-metyloheptanowy, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Pepstatin A, Synthetic InSolution, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H63N5O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
685.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
Klucz InChI
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
proteazy asparaginowe
Odwracalny: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta
Postać fizyczna
25 mM (10 mg/583 µL) sterylnie filtrowany roztwór Pepstatin A, Synthetic (Cat. No. 516481) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 4 miesięcy w temperaturze -20°C. Do dalszych rozcieńczeń należy używać wyłącznie świeżego DMSO.
Inne uwagi
Isahara, K., et al. 1999. Neuroscience91, 233.
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)