Kluczowe dokumenty
5.08436
Sigma-Aldrich
Chlorowodorek AEBSF
InSolution, ≥97%, Specific, irreversible inhibitor of serine proteases
Synonim(y):
4-(2-aminoetylo)benzenosulfonylofluorek, HCl, 4-(2-aminoetylo)benzeno-1-sulfonylofluorek, HCl, AEBSF, HCl InSolution, InSolution AEBSF, chlorowodorek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10FNO2S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.23 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
Klucz InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Specyficzny, nieodwracalny inhibitor proteaz serynowych. Hamuje chymotrypsynę, kalikreinę, plazminę, trombinę, trypsynę i pokrewne enzymy trombolityczne. Stabilna, nietoksyczna alternatywa dla PMSF (nr kat. 52332) i DFP (nr kat. 30967). Inhibitor β-sekretazy, który hamuje produkcję peptydu β-amyloidowego (Aβ) i zwiększa wydzielanie białka prekursorowego amyloidu (sAPPUα) w kilku liniach komórkowych w stężeniach milimolarnych. Do większości zastosowań stosować w takich samych stężeniach molowych (0,1-1,0 mM) jak PMSF.
Działania biochem./fizjol.
Odwracalny: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
50 mM (50 mg/4,17 ml) sterylnie filtrowany roztwór chlorowodorku AEBSF (Cat. No. 101500) w H₂O.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 1 roku w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Citron, M., et al. 1996. Neuron17, 171.
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem.116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm.6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2