Kluczowe dokumenty
506158
Sigma-Aldrich
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169
The p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, also referenced under CAS 1670-87-7, controls the biological activity of p38 MAP Kinase.
Synonim(y):
p38 MAP Kinase Inhibitor VII, SD-169, Indole-5-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-11-8/h1-5,11H,(H2,10,12)
Klucz InChI
GQMYQEAXTITUAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable indole compound that acts as a potent, ATP-competitive, and isozyme-selective p38α MAP kinase inhibitor (IC50 = 3.2 nM). It inhibits p38β only at much higher concentrations (IC50 = 122 nM) and exhibits little activity against p38γ, ERK2, JNK-1, or MAPKAPK-2 even at concentrations as high as 50 µM. When administered to NOD mice via food intake in vivo, SD-169 is shown to prevent the development of type 1 diabetes in prediabetic mice and display therapeutic efficacy in treating animals already in mild and moderate hyperglycemic states.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Medicherla, S., et al. 2006. J. Pharmacol. Exp. Ther.318, 99.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3