Kluczowe dokumenty
5.06125
Sigma-Aldrich
Chlorowodorek paroksetyny
Synonim(y):
Transporter 5-HT, paroksetyna, Paxil
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20FNO3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.37 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
0.065 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)[C@H]2[C@@H](CNCC2)COc3cc4c(cc3)OCO4
InChI
1S/C19H20FNO3/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2/t14-,17-/m0/s1
Klucz InChI
AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
Opis ogólny
Bardzo silny inhibitor wychwytu, wysoce selektywny dla transportera 5-HT (Ki = 0,065 nM i 0,05 nM odpowiednio dla ludzkiego i szczurzego transportera 5-HT). Popularny lek przeciwdepresyjny typu SSRI. Stosowany w leczeniu dużej depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, lęku napadowego, lęku społecznego, zespołu stresu pourazowego, uogólnionych zaburzeń lękowych i objawów naczynioruchowych.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Transporter wychwytu 5-HT
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Brittain, G., et al. 2012. Profiles of drug substances, excipients, and related methodology.38, 407.
Bourin, M., et al. 2001. CNS Drug Rev.7, 25.
Thomas, R., et al. 1997. Psychopharmacology (Berl).93, 193.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3