5.05758
Oxidized ATP (oATP)
Synonim(y):
Oxidized ATP (oATP), Purinergic Receptor Antagonist, Oxidized ATP, Purinergic Receptor P2X7 Antagonist, Oxidized ATP, Purinergic Receptor Inhibitor, Oxidized ATP, O-ATP
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H14N5O13P3.Na/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(2-17)26-6(1-16)3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);
Klucz InChI
KOCWSVPHHGJWHA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Inne uwagi
DellʹAntonio, G., et al. 2002. Arthritis Rheum.46, 3378.
Wiley, J.S., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.112, 946.
Murgia, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.268, 8199.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3