5.04595
Bcr-abl Inhibitor IV, Imatinib
Synonim(y):
Bcr-abl Inhibitor IV, Imatinib, 4-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-N-(4-methyl-3-((4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)benzamide, Methanesulfonate, STI571, Abl Inhibitor V, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, c-Kit Inhibitor IV, STI571, Abl Inhibitor V, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, c-Kit Inhibitor IV, 4-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-N-(4-methyl-3-((4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)benzamide, Methanesulfonate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Abl
PDGFR, c-kit
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Okada, M., et al. 2004. Blood103, 2299.
Capdeville, R., et al. 2002. Nat. Rev. Drug. Res.1, 493.
Oetzel, C., et al. 2000. Clin Cancer Res.6, 1958.
Schindler, T., et al. 2000. Science289, 1938.
Buchdunger, E., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.295, 139.
Carroll. M., et al. 1997. Blood90, 4947.
Zimmermann, J., et al. 1997. Bioorg. Med. Chem. Lett.7, 187.
Druker, B.J., et al. 1996. Nat. Med.2, 561.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3