Kluczowe dokumenty
4.90054
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
for synthesis
Synonim(y):
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Próba
≥98.0% (HPLC)
mp
77-79 °C
temp. przejścia
flash point 186 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3/q+1
Klucz InChI
NJMWOUFKYKNWDW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - closed cup