Kluczowe dokumenty
480743
Sigma-Aldrich
Induktor różnicowania neuronów III
A cell-permeable isoxazole compound that selectively induces robust neuronal differentiation (Effective concentration = 20 µM) in various stem/progenitor cells.
Synonim(y):
Isx, N-cyklopropylo-5-(tiofen-2-ylo)izoksazolo-3-karboksyamid, N-cyklopropylo-5-(tiofen-2-ylo)izoksazolo-3-karboksyamid, Isx
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
ethanol: 3 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(ccc1)c2[o]nc(c2)C(=O)NC3CC3
InChI
1S/C11H10N2O2S/c14-11(12-7-3-4-7)8-6-9(15-13-8)10-2-1-5-16-10/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,12,14)
Klucz InChI
SYENTKHGMVKGAQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek izoksazolowy, który selektywnie indukuje silne różnicowanie neuronalne (efektywne stężenie = 20 µM) w różnych komórkach macierzystych/progenitorowych. Indukuje ekspresję insuliny i aktywuje sygnalizację ERK oraz acetylację histonów w komórkach β trzustki MIN6. Podstawowa sygnalizacja pobudzenia-neurogenezy składa się, przynajmniej częściowo, z początkowego napływu Ca2+ za pośrednictwem receptora NMDA i kanałów typu L, a następnie aktywacji CaMKII, fosforylacji / jądrowego eksportu represora MEF2 HDAC5, późniejszej de-represji MEF2 i ostatecznej aktywacji epigenetycznej / transkrypcyjnej sieci regulacyjnej HDAC-MEF2.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Dioum, E.M., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 20713.
Zhang, L., et al. 2011. Differentiation81, 233.
Sadek, H., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA105, 6063.
Schneider, J.W., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 408.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hesham Sadek et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(16), 6063-6068 (2008-04-19)
The clinical success of stem cell therapy for myocardial repair hinges on a better understanding of cardiac fate mechanisms. We have identified small molecules involved in cardiac fate by screening a chemical library for activators of the signature gene Nkx2.5
Jay W Schneider et al.
Nature chemical biology, 4(7), 408-410 (2008-06-17)
We probed an epigenetic regulatory path from small molecule to neuronal gene activation. Isoxazole small molecules triggered robust neuronal differentiation in adult neural stem cells, rapidly signaling to the neuronal genome via Ca(2+) influx. Ca(2+)-activated CaMK phosphorylated and mediated nuclear
Ling Zhang et al.
Differentiation; research in biological diversity, 81(4), 233-242 (2011-03-23)
In the central nervous system (CNS), neural stem cells (NSCs) differentiate into neurons, astrocytes, and oligodendrocytes--these cell lineages are considered unidirectional and irreversible under normal conditions. The introduction of a defined set of transcription factors has been shown to directly
Elhadji M Dioum et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(51), 20713-20718 (2011-12-07)
New drugs for preserving and restoring pancreatic β-cell function are critically needed for the worldwide epidemic of type 2 diabetes and the cure for type 1 diabetes. We previously identified a family of neurogenic 3,5-disubstituted isoxazoles (Isx) that increased expression