Key Documents
454583-M
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-NMDA NR2B (pTyr¹⁴⁷²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Subunit 2B, Phospho-Specific (Tyr¹⁴⁷²)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1472)
informacje o genach
Opis ogólny
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~180 kDa NR2B subunit of the NMDA receptor phosphorylated at Tyr1472.
Recognizes the ~180 kDa NMDA receptor NR2B subunit phosphorylated at Tyr1472.
Immunogen
Rat
a synthetic phosphopeptide corresponding to amino acids surrounding the Tyr¹⁴⁷² phosphorylation site of rat NMDA NR2B
Zastosowanie
Dot Blot (1:500-1:1000)
Immunoblotting (1:500-1:1000)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
In 150 mM NaCl, 10 mM HEPES, 100 µg/ml BSA, 50% glycerol, pH 7.5.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
May detect 2 additional lower molecular weight bands. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3