Key Documents
453710
Sigma-Aldrich
MEK Inhibitor Set
The MEK Inhibitor Set controls the biological activity of MEK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Contains 5 mg of PD 98059 (Cat. No. 513000), 1 mg of U0126 (Cat. No. 662005), and 1 mg of the negative control U0124 (Cat. No. 662006). Supplied with a data sheet.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
MEK 1, MEK 2
Target IC50: 72 nM, 58 nM
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
DeSilva, D. R., et al. 1998. J. Immunol.160, 4175.
Favata, M. F., et al. 1998. Biochem J.273, 18623.
Kulz, D., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13645.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3