Kluczowe dokumenty
444896
Sigma-Aldrich
MAS 7
A cell-permeable, amphiphilic, mastoparan analog with five-fold greater potency than Mastoparan.
Synonim(y):
MAS 7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C67H124N18O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1421.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
Klucz InChI
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable, amphiphilic, mastoparan analog with five-fold greater potency than Mastoparan Cat. No. 444898. An activator of α-subunit of G-proteins. Evokes rapid upregulation of FAK tyrosine phosphorylation via activation of G-proteins.
Mastoparan analog with five-fold greater potency than mastoparan. An activator of the α-subunit of G -proteins. Evokes a rapid upregulation of FAK tyrosine phosphorylation via activation of G-proteins.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
α-subunit of G-proteins
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Opakowanie
Yes
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Sekwencja
H-Ile-Asn-Leu-Lys-Ala-Leu-Ala-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Leu-NH₂
Postać fizyczna
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Mironov, S.L., and Richter, D.W. 2000. Brain Res.853, 60.
Park, H.S., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1484, 151.
Zhang, C., et al. 1996. FEBS Lett. 386, 185.
Leyte, A., et al. 1992. EMBO J.11 4795.
Higashijima, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14176.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3