Key Documents
444289
Sigma-Aldrich
Marimastat
An orally active peptidyl hydroxamate-based broad-spectrum MMP inhibitor that targets both the substrate binding site and the active-site Zn2+.
Synonim(y):
Marimastat, (2S,3R)-N⁴-((1S)-2,2-Dimethyl-1-((methylamino)carbonyl)propyl)-N¹,2-hydroxy-3-(2-methylpropyl)butanediamide, BB-2516
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H29N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (NMR)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 15 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H29N3O5/c1-8(2)7-9(10(19)13(21)18-23)12(20)17-11(14(22)16-6)15(3,4)5/h8-11,19,23H,7H2,1-6H3,(H,16,22)(H,17,20)(H,18,21)/t9-,10+,11-/m1/s1
Klucz InChI
OCSMOTCMPXTDND-OUAUKWLOSA-N
Opis ogólny
An orally active peptidyl hydroxamate-based broad-spectrum MMP inhibitor (IC50 in nM = 5, 6, 200, 20, 2, 1.8 and 3.8 for MMP-1, -2, -3, -7, -8, -14 and TACE, respectively) that targets both the substrate binding site and the active-site Zn2+. Marimastate is widely used in studying the involvement of MMPs in various cellular and pathological processes both in vitro and in vivo.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Hansen, H.P., et al. 2002. Int. J. Cancer98, 210.
Tsuji, F., et al. 2002. Cytokine17, 294.
Barlaam, B., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 4890.
Whittaker, M., et al. 1999. Chem. Rev.99, 2735.
Rasmussen, H.S., and McCann, P.P. 1997. Pharmacol. Ther.75, 69.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.