Kluczowe dokumenty
420413
Millipore
Polymyxin B Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase.
Synonim(y):
Polymyxin B Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested, Aerosporin, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase. Mixture of polymyxin B1 sulfate and polymyxin B2 sulfate. Binds to cell wall and makes it more permeable, causing fluid uptake. Effective against Gram-negative bacteria.
Działania biochem./fizjol.
≥7500 units/mg
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Postać fizyczna
Supplied at 50 mg/ml in H₂O.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Lucas, M., et al. 1994. Biochem. Pharmacol.47, 667.
Ngezahayo, A. and Kolb, H.A. 1993. Pflugers Arch.422, 413.
Kubo, M. and Okada, Y. 1992. J. Physiol.456, 351.
Strasser, R.H., et al. 1992. Circ. Res.70, 1304.
Hegemann, L., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.207, 17.
Inaba, H. and Finkins, J.P. 1991. Am. J. Physiol.261, R26.
Marra, M.N., et al. 1990. J. Immunol.144, 662.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1