420361
KMO Inhibitor II, JM6
The KMO Inhibitor II, JM6 controls the biological activity of KMO. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
KMO Inhibitor II, JM6, Kynurenine-3-Monooxygenase Inhibitor II, JM6, Kynurenine-3-Hydroxylase Inhibitor II, JM6, 2-(3,4-Dimethoxybenzenesulfonylamino)-4-(3-nitrophenyl)-5-(piperidin-1-yl)methylthiazole, KMO Inhibitor I, Ro 61-8048 Prodrug
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Zwilling, D., et al. 2011. Cell145, 863.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3