Kluczowe dokumenty
420336-M
Millipore
KB-R7943
Synonim(y):
2-(2-(4-(4-nitrobenzyloksy)fenylo)etylo)izotiomocznik, sulfonian metanu, antagonista NMDA III
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17N3O3S · xCH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.39 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 4 mg/mL
DMSO: 40 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.S(CCc1ccc(cc1)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C16H17N3O3S.CH4O3S/c17-16(18)23-10-9-12-3-7-15(8-4-12)22-11-13-1-5-14(6-2-13)19(20)21;1-5(2,3)4/h1-8H,9-11H2,(H3,17,18);1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
WGIKEBHIKKWJLG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek pochodna izotiomocznika, która hamuje tryb napływu/odwrócenia wymienników Na+/Ca2+ (NCX; IC50 = 4,3 µM, 4,7 µM i 1,4 µM odpowiednio dla NCX1, NCX2 i NCX3) i bezpośrednio moduluje wymianę Na+/Mg2+ w sposób zależny od Ca2+. Zgłoszono, że oferuje neuronalną i kardioprotekcję. Hamuje również nikotynowe receptory acetylocholiny i kanały receptora NMDA (IC50<10 µM).
Przepuszczalny dla komórek inhibitor trybu napływu/odwrócenia wymiennika Na+/Ca2+ (NCX) (IC50 = 4,3 µM dla NCX1, 4,7 µM dla NCX2 i 1,4 µM dla NCX3). Bezpośrednio moduluje wymianę Na+/Mg2+ w sposób zależny od Ca2+. Zgłoszono, że oferuje ochronę neuronów i serca przed uszkodzeniem niedokrwiennym. Hamuje również nikotynowe receptory acetylocholiny i kanały receptora NMDA (IC50 <10 µM).
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 4,3 µM, 4,7 µM i 1,4 µM odpowiednio dla NCX1, NCX2 i NCX3.
Główny cel
Wymienniki Na+/Ca2+
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Hobai, I.A., i O′Rourke, B. 2004. Expert Opin. Investig. Drugs13, 653.
Uetani, T., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 47491.
Iwamoto, T., et al. 2001. Mol. Pharmacol.59, 524.
Pintado, A.J., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 1893.
Sobolevsky, A.I., and Khodorov, B.I. 1999. Neuropharmacology38, 1235.
Iwamoto, T., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 22391.
Watano, T., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.119, 555.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3