420220-M
Thiazovivin
≥98% (HPLC), powder, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Synonim(y):
iPSC Induction Enhancer, Thiazovivin, N-Benzyl-2-(pyrimidin-4-ylamino)thiazole-4-carboxamide, Induced Pluripotent Stem Cells Induction Enhancer, Rho Kinase Inhibitor XII
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
iPSC Induction Enhancer, Thiazovivin, A cell-permeable aminothiazolo-carboxamide compound that is reported to augment SB431542 and PD0325901.
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Lin, T., et al. 2009. Nat. Methods6, 805.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3