420210
Jervine
A cell-permeable steroidal alkaloid similar to cyclopamine that displays teratogenic effects and induces cyclopia by blocking Sonic Hedgehog signaling.
Synonim(y):
Jervine, (3β, 23β)-17,23-Epoxy-3-hydroxyveratraman-11-one, 11-Ketocyclopamine, Shh Signaling Antagonist III
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3
Klucz InChI
CLEXYFLHGFJONT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Induces cyclopia by blocking shh (Sonic Hedgehog) signaling
Opakowanie
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Cooper, M. K., et al. 2003. Nat. Genet.33, 508.
Mistretta, C.M., 2003. Dev. Biol.254, 1.
ten Berge, D., et al. 2001. Development128, 2929.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1