402088
Indirubin-3′-monoxime-5-sulphonic Acid
A potent, reversible, and selective inhibitor of Cdk1 (IC₅₀ = 5 nM) and Cdk5 (IC₅₀ = 7 nM) and glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β; IC₅₀ = 80 nM).
Synonim(y):
Indirubin-3′-monoxime-5-sulphonic Acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
dark red
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C16H11N3O5S/c20-16-13(10-7-8(25(22,23)24)5-6-12(10)18-16)15-14(19-21)9-3-1-2-4-11(9)17-15/h1-7,17,19,21H,(H,22,23,24)
Klucz InChI
IZDNACYDKBNHHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
CDK1
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1