Kluczowe dokumenty
400076-M
Millipore
Hypericin
Polycyclic dione that has anti-retroviral activity.
Synonim(y):
Inhibitor kinazy kazeinowej II XI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H16O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
opis
Merck USA index - 14, 4863
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
black
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1c2c3c4c5c6c2c(cc(c6C(=O)c7c5c(c8c4c(c(cc8C)O)C(=O)c3c(c1)O)c(cc7O)C)O)O
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
Klucz InChI
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Polycyclic dione that has anti-retroviral activity. Inhibits protein kinase C (IC50 = 3.3 µM). Also known to inhibit the protein tyrosine kinase activities of the insulin receptor (IC50 = 20-29 nM), the epidermal growth factor receptor (IC50 = 35 nM), casein kinase II (IC50 = 6 nM), and MAP kinase (IC50 = 4 nM). Useful probe for PKC due to its bright red fluorescence emission and photostability. Also see Pseudohypericin (Cat. No. 539590).
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
PKC
Target IC50: 3.3 µM, 6 nM, 4 nM, 20-29 nM , 35 nM, against protein kinase C, casein kinase II, MAP kinase, the protein tyrosine activities of the insulin receptor, and the epidermal growth factor receptor, respectively
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Zhang, W., et al. 1997. Cancer Lett.120, 31.
Agostinis, P., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 1615.
Frew, T., et al. 1994. Anticancer Res.14, 2425.
Barnard, D.L., et al. 1992. Antiviral Res.17, 63.
Takahashi, I., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 1207.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3