386023
Anti-Hsp47 Mouse mAb (M16.10A1)
liquid, clone M16.10A1, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Colligin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M16.10A1, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
mouse, porcine, chicken, canine, human, hamster, guinea pig, bovine, rat, monkey, sheep
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINH1(871)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Enzyme Immunoassay (see comments)
Immunoblotting (1 µg/ml, colorimetric)
Immunocytochemistry (1 µg/ml)
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (5 µg/ml)
Paraffin Sections (see comments)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
3T3 cells, Human breast cancer tissue
Inne uwagi
Nandan, D., et al. 1998. Exp. Cell Res.179, 289.
Clark, E.P., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 17230.
Vaillancourt, J.P., and Cates, G.A. 1991. Biochem. J.274, 793.
Cates, G.A., et al. 1987. Biochem. Cell Biol. 65, 767.
Saga, S., et al. 1987. J. Cell Biol.105, 517.
Nagata, K., et al. 1986. J. Biol. Chem. 261, 7531.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1