Kluczowe dokumenty
376816
Sigma-Aldrich
Peptyd domeny wiążącej heksokinazę II VDAC, przepuszczalny dla komórek
A cell-permeable peptide analog of Hexokinase II VDAC binding domain peptide.
Synonim(y):
HXK2VBD-cpm, H- RQIKIWFQNRRMKWKK-MIASHLAYFFTELN-NH₂
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C188H291N53O40S2
Masa cząsteczkowa:
3997.78
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek peptydowy analog peptydu domeny wiążącej VDAC heksokinazy II (nr kat. 376815). Domena internalizacji homeoproteiny Antennapedia jest połączona z metioninowym końcem aminowym. Wykazano, że całkowicie odłącza i przenosi HXK2 z mitochondriów do cytozolu w komórkach HeLa w stężeniu 100 µM. Nie indukuje translokacji Bax ani uwalniania cytochromu c, gdy jest stosowany samodzielnie. Jednakże wyraźnie uwrażliwia komórki na uwalnianie cytochromu c i indukcję apoptozy, gdy jest stosowany w połączeniu z induktorem apoptozy zależnym od Bax, indometacyną (nr kat. 405268).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Odłącza i przenosi HXK2 z mitochondriów do cytozolu.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Arg-Gln-Ile-Lys-Ile-Trp-Phe-Gln-Asn-Arg-Arg-Met-Lys-Trp-Lys-Lys-Met-Ile-Ala-Ser-His-Leu-Leu-Ala-Tyr-Phe-Phe-Thr-Glu-Leu-Asn-NH₂
Inne uwagi
Pastorino, J.G., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 7610.
Holinger, E.P., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 13298.
Sui, D., and Wilson, J.E. 1997. Arch. Biochem. Biophys.345, 111.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia Sun et al.
Redox biology, 39, 101811-101811 (2020-12-29)
Vascular complications of diabetes are a serious challenge in clinical practice, and effective treatments are an unmet clinical need. Acidic fibroblast growth factor (aFGF) has potent anti-oxidative properties and therefore has become a research focus for the treatment of diabetic