371830
GPR40 Antagonist, GW1100
The GPR40 Antagonist, GW1100, also referenced under CAS 306974-70-9, controls the biological activity of GPR40. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonim(y):
GPR40 Antagonist, GW1100, 1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)-2-(4-fluorobenzylthio)-5-(2-ethoxy-5-pyrimidinylmethyl)-4-pyrimidinone, SB376752
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(C=C1)=CC=C1CSC(N(C2=CC=C(C(OCC)=O)C=C2)C=C3CC4=CN=C(N=C4)OCC)=NC3=O
InChI
1S/C27H25FN4O4S/c1-3-35-25(34)20-7-11-23(12-8-20)32-16-21(13-19-14-29-26(30-15-19)36-4-2)24(33)31-27(32)37-17-18-5-9-22(28)10-6-18/h5-12,14-16H,3-4,13,17H2,1-2H3
Klucz InChI
PTPNCCWOTBBVJR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Briscoe, C.P., et al. 2006. Br. J. Pharmacol.148, 619.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2