Kluczowe dokumenty
371751
Sigma-Aldrich
Anty-Gqα- i podjednostki G₁₁α, C-końcowe królicze pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNAI1(2770)
Opis ogólny
Anty-Gqα- i G₁₁α-Subunits, C-Terminal, królicze poliklonalne, rozpoznaje Gqα- i G₁₁α-subunits. Nie reaguje krzyżowo z innymi białkami G. Zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, WB i IP.
Oczyszczone z powinowactwa do białka A królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białka podjednostek Gqα i G11α.
Rozpoznaje podjednostki Gqα-i G11α. Nie reaguje krzyżowo z innymi białkami G z rodziny niewrażliwej na toksynę krztuścową.
Immunogen
syntetyczny peptyd (QLNLKEYNLV) odpowiadający aminokwasom na C-końcu ssaków Gqα i G₁₁α, sprzężony z KLH
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Dekapeptyd odpowiada określonej sekwencji C-końcowej występującej zarówno w Gqα, jak i G11α. Nie reaguje krzyżowo z innymi białkami G z rodziny niewrażliwej na toksynę krztuśca. Zgłaszano również, że to przeciwciało działa w testach ELISA i immunoprecypitacji. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne Hansen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 23(28), 9328-9339 (2003-10-17)
The olfactory epithelium of fish contains three intermingled types of olfactory receptor neurons (ORNs): ciliated, microvillous, and crypt. The present experiments were undertaken to test whether the different types of ORNs respond to different classes of odorants via different families
Heather D Bracken-Grissom et al.
Scientific reports, 10(1), 4485-4485 (2020-03-13)
Extraocular photoreception, the ability to detect and respond to light outside of the eye, has not been previously described in deep-sea invertebrates. Here, we investigate photosensitivity in the bioluminescent light organs (photophores) of deep-sea shrimp, an autogenic system in which
Merry C Clark et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 143(3), 294-301 (2006-01-24)
Dopamine (DA) differentially modulates identified neurons in the crustacean stomatogastric nervous system (STNS). While the electrophysiological actions of DA have been well characterized, little is known about the dopaminergic transduction cascades operating in this system. As a first step toward