Kluczowe dokumenty
371720
Sigma-Aldrich
Anti-Giα-1-Subunit, Internal (159-168) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
diluted serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Gnai1(14677)
Opis ogólny
Anti-Giα-1-Subunit, Internal (159-168), rabbit polyclonal, recognizes Giα-1 subunit. Does not cross-react with Giα-2, Giα-3, Goα, or Gsα subunits. It is validated for use in Western blotting.
Rabbit polyclonal antibody supplied as diluted serum. Recognizes Giα-1 subunit.
Recognizes Giα-1 subunit. Does not cross-react with Giα-2, Giα-3, Goα, or Gsα subunits.
Immunogen
a synthetic peptide (LDRIAQPNYI) corresponding to amino acids 159-168 of mouse Giα-1, conjugated to KLH
Zastosowanie
Immunoblotting (1:1000)
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
Serum diluted in 140 mM NaCl, 100 mM potassium phosphate, pH 7.5.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Inne uwagi
Does not cross-react with Giα-2, Giα-3, Goα, or Gsα subunits. The specificity and cross-reactivity were confirmed with lysates from separate cultures of bacteria transfected with the genes for Giα-1, Giα-2, Giα-3, Goα and Gsα. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Kumar, R., et al. 1994. J. Mol. Cell. Cardiol.26, 1537.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Goldsmith, P.P., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 14683.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroko Ohtsuka et al.
PloS one, 12(1), e0169609-e0169609 (2017-01-11)
Stromal cell-derived factor-1α (SDF-1α)-induced platelet aggregation is mediated through its G protein-coupled receptor CXCR4 and phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K). Here, we demonstrate that SDF-1α induces phosphorylation of Akt at Thr308 and Ser473 in human platelets. SDF-1α-induced platelet aggregation and Akt