364206
GM 6001
InSolution, ≥95%, broad-spectrum inhibitor of MMPs
Synonim(y):
InSolution GM 6001
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
MMP-1
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Galardy, R.E., et al. 1994. Ann. NY Acad. Sci.732, 315.
Galardy, R.E., et al. 1994. Cancer Res.54, 4715.
Galardy, R.E., et al. 1993. Drugs Future18, 1109.
Grobelny, D., et al. 1992. Biochemistry31, 7152.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (Dimethylsulfoxide)
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.