360589-M
Tetrahydrofuran
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Synonim(y):
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Polecane produkty
product name
Tetrahydrofuran, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
temp. samozapłonu
610 °F
zawiera
250 ppm BHT as inhibitor
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
zanieczyszczenia
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.03%
kolor
APHA: ≤20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
tw
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- RAFT (Reversible Addition-Fragmentation chain Transfer) polymerization of p-acetoxystyrene.
- Synthesis of di-tert-butyl-phosphinoferrocene.
- Synthesis of n-TiO2-based amphiphilic polymer brushes.
- To dissolve the LiCl from the Mg2Si nanoparticles.
- As an O-donor ligand to form coordination complexes.
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography.
- As a solvent in the preparation of spin-coated poly(bisphenol A decane ether).
- Synthesis of THF doped hydrogen clathrate hydrates.
Inne uwagi
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 360589
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.00 °C - closed cup