36-012
Anti-nitro-α/β-Synuclein (Tyr39) Antibody, clone nSyn14
clone nSyn14, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-NACP, Anti-PARK4, Anti-PD1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
nSyn14, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
nitration (Tyr39)
informacje o genach
human ... SNCA(6622)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Opis wartości docelowych
β-Synuclein, Mr 17kDa
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1