Kluczowe dokumenty
345888
Sigma-Aldrich
JMV 2959
≥97% (HPLC), powder, Ghrelin receptor antagonist, Calbiochem®
Synonim(y):
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959, Growth hormone secretagogue receptor antagonist, (R)-N-(2-(1H-indol-3-yl)-1-(4-(4-methoxybenzyl)-5-phenethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl)-2-aminoacetamide hydrochloride, GHSR1a Antagonist, GH secretagogue receptor antagonist, JMV2959
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H32N6O2 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
508.61 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959,
Próba
≥97% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
32 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
beige
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
water: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
JMV 2959, który blokuje sygnalizację receptora 1A wydzielającego hormon wzrostu, zmniejsza deficyty hamowania przedimpulsowego wywołane przez antagonistę NMDAR, fencyklidynę.
Zastosowanie
Antagonista receptora greliny, JMV 2959 został użyty do zbadania sygnalizacji receptora oksytocyny (OTR) i receptora greliny (GHSR). Został on również wykorzystany jako antagonista receptora GHS-R1a do wstępnego leczenia komórek Hek, a następnie ekspozycji na pirydon 8 w celu zbadania jego wpływu na napływ wapnia za pośrednictwem receptora GHS-R1a.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Ghrelin receptor
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
Supplied as a hydrochloride salt.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Moulin, A., et al. 2013. Amino Acids44, 301.
Mary, S., et al. 2012. Proc Natl Acad Sci USA109, 8304.
Salome, N., et al. 2009. Eur J Pharmacol.612, 167,.
Moulin, A., et al. 2007. J Med Chem50, 579.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2