344826
α1,6-Fucosidase, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli
This enzyme from Chryseobacterium (formerly Flavobacterium) meningosepticum catalyzes the hydrolysis of branched non-reducing terminal α1,6-linked fucose residues from the N-acetylglucosamine core of N-Linked oligosaccharides.
Synonim(y):
α1,6-Fucosidase, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli, α-L-Fucoside Fucohydrolase
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥1.0 units/mL
≥1.5 units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
obecność zanieczyszczeń
Proteases, none detected
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2