343020
Flt-3 Inhibitor
The Flt-3 Inhibitor, also referenced under CAS 301305-73-7, controls the biological activity of Flt-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Flt-3 Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: <4 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3cc(c(cc3)OC)OC)C(=O)N)CCCC2
InChI
1S/C18H20N2O4S/c1-23-12-8-7-10(9-13(12)24-2)17(22)20-18-15(16(19)21)11-5-3-4-6-14(11)25-18/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,19,21)(H,20,22)
Klucz InChI
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3